Stampa…
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR311105-1G OR311105-500MG
APOSOR311105-1GEA 582 EUR
APOSOR311105-1G APOSOR311105-500MG
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
Formula: C₁₀H₁₀BrClO
Peso molecolare: 261,543 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16333877
CAS Number: 156092-12-5