Stampa…
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-Hydroxypropyl)methacrylamide
OR311087-1G OR311087-500MG OR311087-5G
APOSOR311087-1GEA 161 EUR
APOSOR311087-1G APOSOR311087-500MG APOSOR311087-5G
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
Formula: C₇H₁₃NO₂
Peso molecolare: 143,184 g/mol
Punto di fusione: 70 °C
Densità: 1,002 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00080531
CAS Number: 21442-01-3