Stampa…
Ethyl 6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 6-bromobenzofuran-2-carboxylate
OR311054-1G OR311054-250MG
APOSOR311054-1GEA 287 EUR
APOSOR311054-1G APOSOR311054-250MG
Ethyl 6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉BrO₃
Peso molecolare: 269,091 g/mol
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16038162
CAS Number: 907945-62-4