Stampa…
3-(4-Chlorophenyl)-1,4-diazaspiro[4.5]dec-3-en-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR311045-1G OR311045-500MG
APOSOR311045-1GEA 539 EUR
APOSOR311045-1G APOSOR311045-500MG
3-(4-Chlorophenyl)-1,4-diazaspiro[4.5]dec-3-en-2-one
3-(4-Chlorophenyl)-1,4-diazaspiro[4.5]dec-3-en-2-one
Formula: C₁₄H₁₅ClN₂O
Peso molecolare: 262,735 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14735655
CAS Number: 923975-81-9