Stampa…
Ethyl 2-amino-4-methyl-5-(morpholine-4-carbonyl)thiophene-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR311044-1G OR311044-500MG
APOSOR311044-1GEA 539 EUR
APOSOR311044-1G APOSOR311044-500MG
Ethyl 2-amino-4-methyl-5-(morpholine-4-carbonyl)thiophene-3-carboxylate
Ethyl 2-amino-4-methyl-5-(morpholine-4-carbonyl)thiophene-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₄S
Peso molecolare: 298,358 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00718001
CAS Number: 314046-67-8