Stampa…
2,2-Dimethyl-4-phenyl-2,5-dihydro-1H-imidazole-5-thione
Fornitore: Apollo Scientific
OR311043-1G OR311043-500MG
APOSOR311043-1GEA 539 EUR
APOSOR311043-1G APOSOR311043-500MG
2,2-Dimethyl-4-phenyl-2,5-dihydro-1H-imidazole-5-thione
2,2-Dimethyl-4-phenyl-2,5-dihydro-1H-imidazole-5-thione
Formula: C₁₁H₁₂N₂S
Peso molecolare: 204,291 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02311186
CAS Number: 4602-37-3