Stampa…
3-Butanoyl-8-methoxy-2H-chromen-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR311036-1G OR311036-500MG
APOSOR311036-1GEA 539 EUR
APOSOR311036-1G APOSOR311036-500MG
3-Butanoyl-8-methoxy-2H-chromen-2-one
3-Butanoyl-8-methoxy-2H-chromen-2-one
Formula: C₁₄H₁₄O₄
Peso molecolare: 246,259 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18203429
CAS Number: 100886-56-4