1-{[3-(3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyridin-2-yl]amino}pyrrolidine-2,5-dione
Fornitore: Apollo Scientific
OR311033-1G
OR311033-500MG
APOSOR311033-1GEA
539
EUR
APOSOR311033-1G
APOSOR311033-500MG
1-{[3-(3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyridin-2-yl]amino}pyrrolidine-2,5-dione
1-{[3-(3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyridin-2-yl]amino}pyrrolidine-2,5-dione
Formula:
C₁₇H₁₃N₅O₃ Peso molecolare: 335,317 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14703590 CAS Number: 1232799-90-4 |