Stampa…
4-Acetyl-N-(2,2-dimethoxyethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR311028-1G OR311028-500MG
APOSOR311028-1GEA 539 EUR
APOSOR311028-1G APOSOR311028-500MG
4-Acetyl-N-(2,2-dimethoxyethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
4-Acetyl-N-(2,2-dimethoxyethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formula: C₁₃H₂₀N₂O₄
Peso molecolare: 268,309 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14703586
CAS Number: 1232794-99-8