Stampa…
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
OR311026-1G OR311026-500MG
APOSOR311026-1GEA 539 EUR
APOSOR311026-1G APOSOR311026-500MG
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbohydrazide
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbohydrazide
Formula: C₁₀H₁₀ClN₅O
Peso molecolare: 251,672 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14703598
CAS Number: 242145-47-7