Stampa…
2-(4-Methoxyphenyl)-4-phenyl-1H-imidazole-5-thiol
Fornitore: Apollo Scientific
OR311024-1G OR311024-500MG
APOSOR311024-1GEA 539 EUR
APOSOR311024-1G APOSOR311024-500MG
2-(4-Methoxyphenyl)-4-phenyl-1H-imidazole-5-thiol
2-(4-Methoxyphenyl)-4-phenyl-1H-imidazole-5-thiol
Formula: C₁₆H₁₄N₂OS
Peso molecolare: 282,36 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22192621
CAS Number: 1325304-88-8