1-(3,4-Dimethylphenyl)-5-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR311023-1G
OR311023-500MG
APOSOR311023-1GEA
539
EUR
APOSOR311023-1G
APOSOR311023-500MG
1-(3,4-Dimethylphenyl)-5-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(3,4-Dimethylphenyl)-5-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₆H₁₅N₃O₂ Peso molecolare: 281,309 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18194582 CAS Number: 1260950-82-0 |