Ethyl 3-(morpholine-4-sulphonyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR311021-1G
OR311021-500MG
APOSOR311021-1GEA
539
EUR
APOSOR311021-1G
APOSOR311021-500MG
Ethyl 3-(morpholine-4-sulphonyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3-(morpholine-4-sulphonyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula:
C₁₀H₁₅N₃O₅S Peso molecolare: 289,308 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18194701 CAS Number: 1108050-18-5 |