Stampa…
Ethyl 1-methyl-3-(piperidine-1-sulphonyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR311020-1G OR311020-500MG
APOSOR311020-1GEA 539 EUR
APOSOR311020-1G APOSOR311020-500MG
Ethyl 1-methyl-3-(piperidine-1-sulphonyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 1-methyl-3-(piperidine-1-sulphonyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₉N₃O₄S
Peso molecolare: 301,362 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18194714
CAS Number: 1260992-85-5