Stampa…
N-Butyl-3-(2-sulphanylidene-2,3-dihydro-1H-imidazol-1-yl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR311016-1G OR311016-500MG
APOSOR311016-1GEA 539 EUR
APOSOR311016-1G APOSOR311016-500MG
N-Butyl-3-(2-sulphanylidene-2,3-dihydro-1H-imidazol-1-yl)benzamide
N-Butyl-3-(2-sulphanylidene-2,3-dihydro-1H-imidazol-1-yl)benzamide
Formula: C₁₄H₁₇N₃OS
Peso molecolare: 275,369 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14703429
CAS Number: 1146290-03-0