Stampa…
N-(Furan-2-ylmethyl)-3-(2-sulphanylidene-2,3-dihydro-1H-imidazol-1-yl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR311015-1G OR311015-500MG
APOSOR311015-1GEA 539 EUR
APOSOR311015-1G APOSOR311015-500MG
N-(Furan-2-ylmethyl)-3-(2-sulphanylidene-2,3-dihydro-1H-imidazol-1-yl)benzamide
N-(Furan-2-ylmethyl)-3-(2-sulphanylidene-2,3-dihydro-1H-imidazol-1-yl)benzamide
Formula: C₁₅H₁₃N₃O₂S
Peso molecolare: 299,348 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14703423
CAS Number: 1223880-14-5