Stampa…
N-Phenyl-3-(2-sulphanylidene-2,3-dihydro-1H-imidazol-1-yl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR311013-1G OR311013-500MG
APOSOR311013-1GEA 539 EUR
APOSOR311013-1G APOSOR311013-500MG
N-Phenyl-3-(2-sulphanylidene-2,3-dihydro-1H-imidazol-1-yl)benzamide
N-Phenyl-3-(2-sulphanylidene-2,3-dihydro-1H-imidazol-1-yl)benzamide
Formula: C₁₆H₁₃N₃OS
Peso molecolare: 295,359 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14703430
CAS Number: 1193387-91-5