Stampa…
3-(2,4-Dimethylphenyl)-2-sulphanylidene-1H,2H,3H,4H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR311012-1G OR311012-500MG
APOSOR311012-1GEA 539 EUR
APOSOR311012-1G APOSOR311012-500MG
3-(2,4-Dimethylphenyl)-2-sulphanylidene-1H,2H,3H,4H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one
3-(2,4-Dimethylphenyl)-2-sulphanylidene-1H,2H,3H,4H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one
Formula: C₁₄H₁₂N₂OS₂
Peso molecolare: 288,388 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17780079
CAS Number: 811451-04-4