Ethyl 4-(carbamoylamino)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl 4-ureidobenzoate
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O₃ Peso molecolare: 208.214 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02379956 CAS Number: 13289-38-8 |