Stampa…
[3-(Methylsulphanyl)phenyl]urea
Fornitore: Apollo Scientific
OR311006-1G OR311006-500MG
APOSOR311006-1GEA 539 EUR
APOSOR311006-1G APOSOR311006-500MG
[3-(Methylsulphanyl)phenyl]urea
[3-(Methylsulphanyl)phenyl]urea
Formula: C₈H₁₀N₂OS
Peso molecolare: 182,243 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00175186
CAS Number: 85879-21-6