Stampa…
(Z)-N'-Hydroxy-2-[4-oxo-2-(thiophen-2-yl)-4H,5H-pyrazolo[1,5-a]pyrazin-5-yl]ethenimidamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR311005-1G OR311005-500MG
APOSOR311005-1GEA 539 EUR
APOSOR311005-1G APOSOR311005-500MG
(Z)-N'-Hydroxy-2-[4-oxo-2-(thiophen-2-yl)-4H,5H-pyrazolo[1,5-a]pyrazin-5-yl]ethenimidamide
(Z)-N'-Hydroxy-2-[4-oxo-2-(thiophen-2-yl)-4H,5H-pyrazolo[1,5-a]pyrazin-5-yl]ethenimidamide
Formula: C₁₂H₁₁N₅O₂S
Peso molecolare: 289,313 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17780264
CAS Number: 1255791-12-8