Stampa…
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR311003-1G OR311003-500MG
APOSOR311003-1GEA 539 EUR
APOSOR311003-1G APOSOR311003-500MG
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₁₆H₁₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 300,74 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09034182
CAS Number: 937650-48-1