3-[2-(Benzyloxy)phenyl]-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR311002-1G
OR311002-500MG
APOSOR311002-1GEA
539
EUR
APOSOR311002-1G
APOSOR311002-500MG
3-[2-(Benzyloxy)phenyl]-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
3-[2-(Benzyloxy)phenyl]-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula:
C₁₆H₁₃ClN₂O₂ Peso molecolare: 300,74 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09261303 CAS Number: 936497-78-8 |