1-{3-[3-(3-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]pyridin-2-yl}piperidine-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR311000-1G
OR311000-500MG
APOSOR311000-1GEA
539
EUR
APOSOR311000-1G
APOSOR311000-500MG
1-{3-[3-(3-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]pyridin-2-yl}piperidine-4-carboxylic acid
1-{3-[3-(3-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]pyridin-2-yl}piperidine-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₉H₁₇ClN₄O₃ Peso molecolare: 384,816 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18201580 CAS Number: 1260934-87-9 |