Stampa…
1-{3-[3-(4-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]pyridin-2-yl}piperidine-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR310999-1G OR310999-500MG
APOSOR310999-1GEA 539 EUR
APOSOR310999-1G APOSOR310999-500MG
1-{3-[3-(4-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]pyridin-2-yl}piperidine-4-carboxylic acid
1-{3-[3-(4-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]pyridin-2-yl}piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₂₀H₂₀N₄O₃
Peso molecolare: 364,398 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14703505
CAS Number: 1223883-26-8