Stampa…
Ethyl 6-(chloromethyl)-4-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR310998-1G OR310998-500MG
APOSOR310998-1GEA 539 EUR
APOSOR310998-1G APOSOR310998-500MG
Ethyl 6-(chloromethyl)-4-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 6-(chloromethyl)-4-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₄Cl₂N₂O₃
Peso molecolare: 329,179 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00749774
CAS Number: 325479-50-3