Stampa…
Ethyl 6-(chloromethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR310997-1G OR310997-500MG
APOSOR310997-1GEA 539 EUR
APOSOR310997-1G APOSOR310997-500MG
Ethyl 6-(chloromethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 6-(chloromethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₁₅H₁₇ClN₂O₄
Peso molecolare: 324,759 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00749776
CAS Number: 475042-38-7