Stampa…
2-[(2Z)-Azepan-2-ylidene]-2-cyanoacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR310996-1G OR310996-500MG
APOSOR310996-1GEA 539 EUR
APOSOR310996-1G APOSOR310996-500MG
2-[(2Z)-Azepan-2-ylidene]-2-cyanoacetamide
2-[(2Z)-Azepan-2-ylidene]-2-cyanoacetamide
Formula: C₉H₁₃N₃O
Peso molecolare: 179,219 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20754284
CAS Number: 76140-88-0