Stampa…
3-Benzoyl-6,7-dimethoxy-1,4-dihydroquinolin-4-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR310995-1G OR310995-500MG
APOSOR310995-1GEA 539 EUR
APOSOR310995-1G APOSOR310995-500MG
3-Benzoyl-6,7-dimethoxy-1,4-dihydroquinolin-4-one
3-Benzoyl-6,7-dimethoxy-1,4-dihydroquinolin-4-one
Formula: C₁₈H₁₅NO₄
Peso molecolare: 309,316 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19104962
CAS Number: 1325303-43-2