Stampa…
4-{[3-(4-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methyl}piperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR310994-1G OR310994-500MG
APOSOR310994-1GEA 539 EUR
APOSOR310994-1G APOSOR310994-500MG
4-{[3-(4-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methyl}piperidine hydrochloride
4-{[3-(4-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methyl}piperidine hydrochloride
Formula: C₁₅H₁₉N₃O₂·ClH
Peso molecolare: 309,791 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28041319
CAS Number: 1622069-60-6