Stampa…
2-(4-Cyclohexylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Cyclohexylphenylboronic acid pinacol ester
OR310990-1G OR310990-5G
APOSOR310990-1GEA 143 EUR
APOSOR310990-1G APOSOR310990-5G
2-(4-Cyclohexylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(4-Cyclohexylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₈H₂₇BO₂
Peso molecolare: 286,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17015819
CAS Number: 820223-94-7