Stampa…
2-(4-Methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Fornitore: Apollo Scientific
OR310982-1G OR310982-5G
APOSOR310982-1GEA 56.8 EUR
APOSOR310982-1G APOSOR310982-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
2-(4-Methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Formula: C₁₂H₁₇BO₃
Peso molecolare: 220,073 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909078
CAS Number: 213596-33-9