Stampa…
2-(4-Methoxynaphthalen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fornitore: Apollo Scientific
OR310979-1G OR310979-5G
APOSOR310979-1GEA 151 EUR
APOSOR310979-1G APOSOR310979-5G
2-(4-Methoxynaphthalen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(4-Methoxynaphthalen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₇H₂₁BO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22414634
CAS Number: 269410-16-4