Stampa…
(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310973-1G OR310973-25G OR310973-5G
APOSOR310973-1GEA 30.1 EUR
APOSOR310973-1G APOSOR310973-25G APOSOR310973-5G
(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18733870
CAS Number: 870004-04-9