Stampa…
1-Bromo-2-(2-bromoethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310964-1G OR310964-500MG OR310964-250MG
APOSOR310964-1GEA 132 EUR
APOSOR310964-1G APOSOR310964-500MG APOSOR310964-250MG
1-Bromo-2-(2-bromoethyl)benzene 95%
1-Bromo-2-(2-bromoethyl)benzene
Formula: C₈H₈Br₂
Peso molecolare: 263,957 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00027929
CAS Number: 1074-15-3