Stampa…
Ethyl 2,4,6-trimethylpyrimidine-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR310963-1G OR310963-500MG
APOSOR310963-1GEA 873 EUR
APOSOR310963-1G APOSOR310963-500MG
Ethyl 2,4,6-trimethylpyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2,4,6-trimethylpyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 194,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26405694
CAS Number: 90905-54-7