Stampa…
2-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR310962-1G OR310962-500MG
APOSOR310962-1GEA 582 EUR
APOSOR310962-1G APOSOR310962-500MG
2-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
2-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formula: C₁₀H₉Cl₂N
Peso molecolare: 214,091 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036576
CAS Number: 959139-99-2