Stampa…
2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
OR310960-1G OR310960-500MG
APOSOR310960-1GEA 582 EUR
APOSOR310960-1G APOSOR310960-500MG
2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)aniline
2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)aniline
Formula: C₉H₁₁N₃
Peso molecolare: 161,204 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08700379
CAS Number: 28637-61-8