Stampa…
(4-Benzylphenyl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR310959-1G OR310959-500MG
APOSOR310959-1GEA 430 EUR
APOSOR310959-1G APOSOR310959-500MG
(4-Benzylphenyl)methanol
(4-Benzylphenyl)methanol
Formula: C₁₄H₁₄O
Peso molecolare: 198,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846511
CAS Number: 35714-20-6