Stampa…
N-[Bis(methylsulphanyl)methylidene]-4-chlorobenzene-1-sulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR310954-1G OR310954-500MG
APOSOR310954-1GEA 430 EUR
APOSOR310954-1G APOSOR310954-500MG
N-[Bis(methylsulphanyl)methylidene]-4-chlorobenzene-1-sulphonamide
N-[Bis(methylsulphanyl)methylidene]-4-chlorobenzene-1-sulphonamide
Formula: C₉H₁₀ClNO₂S₃
Peso molecolare: 295,829 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28101539
CAS Number: 13068-12-7