Stampa…
2,2-Dimethyl-N-(6-methylpyridin-2-yl)propanamide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(6-Methylpyridin-2-yl)pivalamide
OR310943-1G OR310943-500MG
APOSOR310943-1GEA 161 EUR
APOSOR310943-1G APOSOR310943-500MG
2,2-Dimethyl-N-(6-methylpyridin-2-yl)propanamide
2,2-Dimethyl-N-(6-methylpyridin-2-yl)propanamide
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
Peso molecolare: 192,258 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00996301
CAS Number: 86847-79-2