Stampa…
8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310941-1G OR310941-5G
APOSOR310941-1GEA 17.6 EUR
APOSOR310941-1G APOSOR310941-5G
8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
Formula: C₁₄H₁₇NO·ClH
Peso molecolare: 251,752 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659471
CAS Number: 83393-23-1