Stampa…
Methyl 6-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310936-1G OR310936-500MG
APOSOR310936-1GEA 582 EUR
APOSOR310936-1G APOSOR310936-500MG
Methyl 6-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Methyl 6-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₉BrO₃
Peso molecolare: 245,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16660005
CAS Number: 55289-15-1