Stampa…
2,4-Dibromo-6-chlorophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR310933-1G OR310933-500MG OR310933-100MG
APOSOR310933-1GEA 17.6 EUR
APOSOR310933-1G APOSOR310933-500MG APOSOR310933-100MG
2,4-Dibromo-6-chlorophenol
2,4-Dibromo-6-chlorophenol
Formula: C₆H₃Br₂ClO
Peso molecolare: 286,348 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00029692
CAS Number: 4526-56-1
UN: 1759
ADR: 8,III