Stampa…
3-(Benzenesulphonyl)-8-nitroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR310931-1G OR310931-500MG
APOSOR310931-1GEA 727 EUR
APOSOR310931-1G APOSOR310931-500MG
3-(Benzenesulphonyl)-8-nitroquinoline
3-(Benzenesulphonyl)-8-nitroquinoline
Formula: C₁₅H₁₀N₂O₄S
Peso molecolare: 314,316 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261163
CAS Number: 607743-07-7