Stampa…
Methyl 3-formyl-4-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR310929-1G OR310929-500MG
APOSOR310929-1GEA 430 EUR
APOSOR310929-1G APOSOR310929-500MG
Methyl 3-formyl-4-methoxybenzoate
Methyl 3-formyl-4-methoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Peso molecolare: 194,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832059
CAS Number: 145742-55-8