Stampa…
5-Iodo-4-methoxy-2-(propan-2-yl)phenyl 4-methylbenzene-1-sulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
OR310928-1G OR310928-500MG
APOSOR310928-1GEA 894 EUR
APOSOR310928-1G APOSOR310928-500MG
5-Iodo-4-methoxy-2-(propan-2-yl)phenyl 4-methylbenzene-1-sulphonate
5-Iodo-4-methoxy-2-(propan-2-yl)phenyl 4-methylbenzene-1-sulphonate
Formula: C₁₇H₁₉IO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20486951
CAS Number: 865305-64-2