Stampa…
tert-Butyl 6-methoxy-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR310927-1G OR310927-500MG
APOSOR310927-1GEA 873 EUR
APOSOR310927-1G APOSOR310927-500MG
tert-Butyl 6-methoxy-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
tert-Butyl 6-methoxy-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Formula: C₁₅H₂₀N₂O₅
Peso molecolare: 308,33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28101535
CAS Number: 921224-63-7