Stampa…
[(5-Bromopyridin-2-yl)carbamothioyl]carbamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR310924-1G OR310924-500MG
APOSOR310924-1GEA 873 EUR
APOSOR310924-1G APOSOR310924-500MG
[(5-Bromopyridin-2-yl)carbamothioyl]carbamic acid
[(5-Bromopyridin-2-yl)carbamothioyl]carbamic acid
Formula: C₇H₆BrN₃O₂S
Peso molecolare: 276,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28101533
CAS Number: 1620482-38-3