Stampa…
2-Amino-5-bromo-3-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR310923-1G OR310923-500MG
APOSOR310923-1GEA 727 EUR
APOSOR310923-1G APOSOR310923-500MG
2-Amino-5-bromo-3-methoxybenzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₈BrNO₃
Peso molecolare: 246,058 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11101005
CAS Number: 864293-44-7